Imprimer
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR25193-10G OR25193-1G OR25193-5G
APOSOR25193-10GEA 346 EUR
APOSOR25193-10G APOSOR25193-1G APOSOR25193-5G
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067953
Numéro CAS: 20481-33-8