Imprimer
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25187-1G OR25187-5G
APOSOR25187-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25187-1G APOSOR25187-5G
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₁NO₄S₂
Poids moléculaire: 249.307 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067949
Numéro CAS: 175201-89-5