Imprimer
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR25145-1G OR25145-5G
APOSOR25145-1GEA 87 EUR
APOSOR25145-1G APOSOR25145-5G
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407299
Numéro CAS: 175201-66-8