Imprimer
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25138-1G OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA 154 EUR
APOSOR25138-1G APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄S₂
Poids moléculaire: 283.323 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067913
Numéro CAS: 175201-59-9