Imprimer
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Carboxybenzyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
OR24489-1G OR24489-250MG
APOSOR24489-1GEA 140 EUR
APOSOR24489-1G APOSOR24489-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₄S
Point de fusion: 222…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086503
Numéro CAS: 465514-21-0