Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈N₂O₂S Point de fusion: 69…71 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052080 Numéro CAS: 75681-13-9 |