Imprimer
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24340-1G OR24340-5G
APOSOR24340-1GEA 72.5 EUR
APOSOR24340-1G APOSOR24340-5G
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052079
Numéro CAS: 127957-83-9