Imprimer
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24335-1G OR24335-250MG
APOSOR24335-1GEA 183 EUR
APOSOR24335-1G APOSOR24335-250MG
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Formule: C₁₃H₁₁N₃S₂
Poids moléculaire: 273.377 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00110570
Numéro CAS: 175137-24-3