Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Carboxy-1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole, 4-Chloro-(4-carboxy-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzene
OR23945-1G OR23945-250MG OR23945-5G
APOSOR23945-1GEA 49.3 EUR
APOSOR23945-1G APOSOR23945-250MG APOSOR23945-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
Poids moléculaire: 236.654 g/mol
Point de fusion: 209…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01566260
Numéro CAS: 187998-35-2