Imprimer
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23875-1G OR23875-5G
APOSOR23875-1GEA 23.2 EUR
APOSOR23875-1G APOSOR23875-5G
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₆H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052533
Numéro CAS: 1125-30-0