Imprimer
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 58 EUR
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formule: C₇H₅ClO₃·xH₂O
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798116
Numéro CAS: 440123-65-9