Imprimer
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR23849-10G OR23849-1G OR23849-5G
APOSOR23849-10GEA 346 EUR
APOSOR23849-10G APOSOR23849-1G APOSOR23849-5G
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Formule: C₉H₁₀N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052562
Numéro CAS: 92658-77-0