Imprimer
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23731-50MG OR23731-1G OR23731-250MG
APOSOR23731-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR23731-50MG APOSOR23731-1G APOSOR23731-250MG
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Formule: C₆H₈N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052235
Numéro CAS: 30963-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III