Imprimer
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[(Bromoacetyl)amino]-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole, N-(Bromoacetyl)-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
OR23652-1G OR23652-250MG
APOSOR23652-1GEA 484 EUR
APOSOR23652-1G APOSOR23652-250MG
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formule: C₁₁H₈BrClN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00113279
Numéro CAS: 448224-88-2