Imprimer
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23402-1G OR23402-250MG
APOSOR23402-1GEA 91.5 EUR
APOSOR23402-1G APOSOR23402-250MG
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Formule: C₁₀H₇BrO₂
Poids moléculaire: 239.065 g/mol
Point de fusion: 136…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407369
Numéro CAS: 187657-92-7
UN: 3261
ADR: 8 III