2-(4-Morpholino)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Morpholinobenzoic acid
Formule:
C₁₁H₁₃NO₃ Point de fusion: 151…159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00527976 Numéro CAS: 42106-48-9 |