Imprimer
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR23356-1G OR23356-5G
APOSOR23356-1GEA 223 EUR
APOSOR23356-1G APOSOR23356-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086144
Numéro CAS: 107073-28-9