Imprimer
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
OR23292-1G OR23292-250MG OR23292-500MG
APOSOR23292-1GEA 353 EUR
APOSOR23292-1G APOSOR23292-250MG APOSOR23292-500MG
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇N₃S
Poids moléculaire: 201.248 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681939
Numéro CAS: 352018-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III