Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 58 EUR
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₇ClN₂O₂S
Point de fusion: 108…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681937
Numéro CAS: 18336-39-5
UN: 3261
ADR: 8,III