Imprimer
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(4-Morpholino)nicotinohydrazide
OR23277-1G OR23277-250MG
APOSOR23277-1GEA 696 EUR
APOSOR23277-1G APOSOR23277-250MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₂
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407297
Numéro CAS: 388088-71-9