Imprimer
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Chlorosulphonyl)-1-phenyl-1H-pyrazole, (4-Chlorosulphonyl-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzene
OR23245-1G OR23245-5G
APOSOR23245-1GEA 364 EUR
APOSOR23245-1G APOSOR23245-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Poids moléculaire: 256.709 g/mol
Point de fusion: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681919
Numéro CAS: 342405-38-3
UN: 3261
ADR: 8 III