Imprimer
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Carboxy-2,2'-bithiophene, [2,2'-Bithiophene]-5-carboxylic acid
OR23231-1G OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA 184 EUR
APOSOR23231-1G APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S₂
Poids moléculaire: 210.273 g/mol
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00159571
Numéro CAS: 2060-55-1