Imprimer
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-3,5-dimethylisoxazole, 4-Cyano-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
OR22975-250MG OR22975-1G OR22975-5G
APOSOR22975-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR22975-250MG APOSOR22975-1G APOSOR22975-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂O
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681974
Numéro CAS: 31301-46-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III