4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
tert-Butyl 4-(4-methoxyanilino)tetrahydropyridine-1-carboxylate
Formule:
C₁₇H₂₆N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02102341 Numéro CAS: 306934-84-9 |