Imprimer
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 174 EUR
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₄INO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952119
Numéro CAS: 213013-98-0