Imprimer
3-Methylpiperidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22899-1G OR22899-250MG
APOSOR22899-1GEA 108 EUR
APOSOR22899-1G APOSOR22899-250MG
3-Methylpiperidin-2-one
3-Methylpiperidin-2-one
Formule: C₆H₁₁NO
Point de fusion: 64…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00177941
Numéro CAS: 3768-43-2