Imprimer
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Methylprop-1-yl)-1H-benzimidazole
OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Point d'ébullition: 155…165 °C
Point de fusion: 49…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464042
Numéro CAS: 305346-88-7