Imprimer
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate
OR22661-1G OR22661-250MG
APOSOR22661-1GEA 217 EUR
APOSOR22661-1G APOSOR22661-250MG
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Formule: C₈H₈N₂O₃·ClH·H₂O
Poids moléculaire: 234.637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659692
Numéro CAS: 1049754-99-5