Imprimer
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
OR2266-1G OR2266-100MG OR2266-250MG
APOSOR2266-1GEA 560 EUR
APOSOR2266-1G APOSOR2266-100MG APOSOR2266-250MG
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₉H₁₁N₃O
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998750
Numéro CAS: 1031927-24-8