Imprimer
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3,6-Dichloro-9H-carbazol-9-yl)-1,2-propenoxide
OR22291-1G OR22291-250MG
APOSOR22291-1GEA 481 EUR
APOSOR22291-1G APOSOR22291-250MG
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218276
Numéro CAS: 65679-71-2