Imprimer
Dioctyl malonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22269-1G OR22269-250MG
APOSOR22269-1GEA 79.9 EUR
APOSOR22269-1G APOSOR22269-250MG
Dioctyl malonate
Dioctyl malonate
Formule: C₁₉H₃₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048936
Numéro CAS: 16958-88-6