Imprimer
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid, 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic acid
OR2225-1G OR2225-250MG OR2225-5G
APOSOR2225-1GEA 223 EUR
APOSOR2225-1G APOSOR2225-250MG APOSOR2225-5G
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 279.332 g/mol
Point de fusion: 94…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03003690
Numéro CAS: 26250-90-8