Imprimer
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR22209-1G OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA 432 EUR
APOSOR22209-1G APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00204505
Numéro CAS: 334-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III