Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR22044-10G OR22044-5G
APOSOR22044-10GEA 248 EUR
APOSOR22044-10G APOSOR22044-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Formule: C₁₄H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100500
Numéro CAS: 74769-78-1