Imprimer
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR2173-1G OR2173-5G
APOSOR2173-1GEA 24.4 EUR
APOSOR2173-1G APOSOR2173-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061097
Numéro CAS: 24988-36-1