2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₃H₁₀ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067838 Numéro CAS: 175135-79-2 UN: 3261 ADR: 8,III |