Imprimer
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR21494-10G OR21494-1G OR21494-5G
APOSOR21494-10GEA 346 EUR
APOSOR21494-10G APOSOR21494-1G APOSOR21494-5G
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formule: C₁₆H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067740
Numéro CAS: 175135-33-8