Imprimer
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(Chlorosulphonyl)-1,2-dimethyl-1H-imidazole
OR2145-1G OR2145-250MG
APOSOR2145-1GEA 422 EUR
APOSOR2145-1G APOSOR2145-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₇ClN₂O₂S
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094627
Numéro CAS: 849351-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III