Imprimer
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR21271-10G OR21271-1G OR21271-5G
APOSOR21271-10GEA 691 EUR
APOSOR21271-10G APOSOR21271-1G APOSOR21271-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇ClN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275701
Numéro CAS: 26820-31-5