3-Chloropyridazine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Chloro-1,2-diazine hydrochloride
Formule:
C₄H₃ClN₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12547058 Numéro CAS: 856847-77-3 |