Imprimer
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine, 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 3-(Pyrrolidinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 139 EUR
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₂
Poids moléculaire: 287.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741425
Numéro CAS: 884507-45-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III