{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]benzylamine, (3-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)phenyl)methanamine, 1-[3-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole
Formule:
C₁₁H₁₃N₃ Point d'ébullition: 121…124 °C (0,3 mm Hg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08572164 Numéro CAS: 562803-76-3 UN: 2735 ADR: 8,III |