[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]pyrrolidine, 4-(Hydroxymethyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O Poids moléculaire: 178.231 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08741433 Numéro CAS: 906352-65-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |