Imprimer
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-tert-Butyl 2-methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
OR20042-1G OR20042-250MG OR20042-5G
APOSOR20042-1GEA 68.3 EUR
APOSOR20042-1G APOSOR20042-250MG APOSOR20042-5G
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₆BNO₆
Poids moléculaire: 351.202 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11855974
Numéro CAS: 942070-38-4