Imprimer
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR20017-1G OR20017-250MG OR20017-5G
APOSOR20017-1GEA 1350 EUR
APOSOR20017-1G APOSOR20017-250MG APOSOR20017-5G
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂O₄
Poids moléculaire: 184.189 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26406271
Numéro CAS: 1823373-90-5