2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆N₄ Poids moléculaire: 170.171 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09929166 Numéro CAS: 158020-84-9 |