Imprimer
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200143-1G OR200143-100MG OR200143-250MG OR200143-500MG OR200143-2.5G
APOSOR200143-1GEA 589 EUR
APOSOR200143-1G APOSOR200143-100MG APOSOR200143-250MG APOSOR200143-500MG APOSOR200143-2.5G
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
5-Bromo-6-chloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₂BrCl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16037365
Numéro CAS: 78686-84-7