Imprimer
2-Amino-6-thien-2-ylmethyl)pyrimidin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200137-1G OR200137-50MG OR200137-250MG OR200137-500MG
APOSOR200137-1GEA 510 EUR
APOSOR200137-1G APOSOR200137-50MG APOSOR200137-250MG APOSOR200137-500MG
2-Amino-6-thien-2-ylmethyl)pyrimidin-4-ol
2-Amino-6-thien-2-ylmethyl)pyrimidin-4-ol
Formule: C₉H₉N₃OS
Poids moléculaire: 207.252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154659
Numéro CAS: 1823494-64-9