Imprimer
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200132-1G OR200132-250MG OR200132-500MG
APOSOR200132-1GEA 654 EUR
APOSOR200132-1G APOSOR200132-250MG APOSOR200132-500MG
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₇ClO₃
Poids moléculaire: 186.592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11169659
Numéro CAS: 82944-14-7