Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₇IN₂O₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11975710 Numéro CAS: 860646-12-4 |